Läs mer
Folpet-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Folpet D4 |
| CAS | 1327204-12-5 |
| Molekylformel | C9 2H4 Cl3 N O2 S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Folpet D4, 4,5,6,7-Tetradeuterio-2-(trichloromethylsulfanyl)isoindole-1,3-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C9H4Cl3NO2S/c10-9(11,12)16-13-7(14)5-3-1-2-4-6(5)8(13)15/h1-4H/i1D,2D,3D,4D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c2C(=O)N(SC(Cl)(Cl)Cl)C(=O)c2c1[2H] |
| IUPAC-namn | 4,5,6,7-tetradeuterio-2-(trichloromethylsulfanyl)isoindole-1,3-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 300.58 |
| Formel vikt | 298.9279 |