Läs mer
Folpet, TRC
Produktkod. 17961195
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17961195 25 g
17924415 10 g
17952375 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17961195 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF40200025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 133-07-3
Molekylformel C9 H4 Cl3 N O2 S
Molekylvikt (g/mol) 296.56
Synonym 2-[(Trichloromethyl)thio]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, Acryptane, Cosan T, Dipet, Faltan, Folnit, Folpan, Folpel, Ftalan, Fungitrol 11, Intercide TMP, N-[(Trichloromethyl)thio]phthalimide, Orthofaltan 50, Orthophaltan, Phaltan, Phaltane, Phthaltan, Ryl, Sanfol, Spolacid, Trifol, Vinicoli
IUPAC-namn 2-(triklometylsulfanyl)isoindol-1,3-dol
LEDER ClC(Cl)(Cl)SN1C(=O)c2ccccc2C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Folpet
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C9H4Cl3NO2S/c10-9(11,12)16-13-7(14)5-3-1-2-4-6(5)8(13)15/h1-4H
Formel vikt 294.9028
Procent renhet >95%