missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

FOLR2 Antibody (046), FITC , Novus Biologicals™

Produktkod. 18602011 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18602011 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18602011 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP289847F

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Monoclonal Antibody

FOLR2 Monoclonal antibody specifically detects FOLR2 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen FOLR2
Användningsområden ELISA
Klassificering Monoclonal
Klona 046
Konjugera FITC
Formulering PBS
Gene Alias BETA-HFR, FBP, FBP/PL-1, Folate receptor 2, folate receptor 2 (fetal), folate receptor beta, folate receptor, beta, Folate receptor, fetal/placental, folate-binding protein, fetal/placental, FR-BETA, FR-P3, Placental folate-binding protein
Värd art Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human FOLR2 (P14207-1; Met 1-His 228).
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cancer
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2350
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.