Läs mer
Fomblin YR-1800, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11328496
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11328496 5 g 5g
11338496 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11328496 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17548.06
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Det används i applikationer som inkluderar pump- och kompressorrengöring, avfettning, avvattning, ångtäckning, sänkning av flampunkten och eliminering av spårrester. Det fungerar som ett utspädningsmedel vid applicering av mer viskösa PFPE-vätskor och fetter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 69991-67-9
Molekylformel C3F6
Molekylvikt (g/mol) 150.023
MDL-nummer MFCD01323324
InChI-nyckel HCDGVLDPFQMKDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexafluoropropylene, hexafluoropropene, perfluoropropene, perfluoropropylene, propene, hexafluoro, perfluoro-1-propene, propylene, hexafluoro, hexfluoropropylene, 1-propene, 1,1,2,3,3,3-hexafluoro, 1,1,2,3,3,3-hexafluoro-1-propene
PubChem CID 8302
IUPAC-namn 1,1,2,3,3,3-hexafluorprop-1-en
LEDER C(=C(F)F)(C(F)(F)F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fomblin YR-1800
Densitet 1.92
Löslighetsinformation Svårt att blanda i vatten.
Kvantitet 5 g
Brytningsindex 1.304
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.