Läs mer
Fomepizol, TRC
Produktkod. 30398962
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30398962 1 g
30401761 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30398962 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF6804001G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7554-65-6
Molekylformel C4 H6 N2
Molekylvikt (g/mol) 82.1
Synonym 1H-Pyrazole, 4-methyl-, Pyrazole, 4-methyl- (6CI,7CI,8CI), 4-Methyl-1H-pyrazole, 4-MP, 4-Methylpyrazole, Antizol, Fomepizole
IUPAC-namn 4-metyl-1H-pyrazol
LEDER Cc1cn[nH]c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fomepizole
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C4H6N2/c1-4-2-5-6-3-4/h2-3H,1H3,(H,5,6)
Formel vikt 82.0531