Läs mer
Fomesafen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fomesafen |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10ClF3N2O6S/c1-28(25,26)20-14(22)10-7-9(3-4-12(10)21(23)24)27-13-5-2-8(6-11(13)16)15(17,18)19/h2-7H,1H3,(H,20,22) |
| Formel vikt | 437.99 |