Läs mer
Fondaparinux sodium, MedChemExpress
Produktkod. 16481018
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16481018 5 mg
16448548 10 mg
16423796 25 mg
16404417 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16481018 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0597
MedChemExpress Fondaparinux sodium is an antithrombin-dependent factor Xa inhibitor.
Fondaparinux sodium is an antithrombin-dependent factor Xa inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fondaparinux sodium
Fysisk form Solid
CAS 114870-03-0
Färg White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C31H43N3Na10O49S8
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Fondaparin sodium SR-90107A
Löslighetsinformation H2O : 125 mg/mL (72.33 mM; Need ultrasonic)
LEDER O[C@H]([C@@H](O)[C@@H]1O[C@](O[C@H](COS(=O)(O[Na])=O)[C@@H](O)[C@@H]2O)([H])[C@@H]2NS(=O)(O[Na])=O)[C@](O[C@@H]1C(O[Na])=O)([H])O[C@H]([C@H](O[C@@H]3O[C@]([C@@H]4O)([H])[C@@H](O[C@@H](O[C@]([C@@H]5O)([H])[C@H](O[C@H](OC)[C@@H]5NS(=O)(O[Na])=O)COS(=O)(O[Na])=O)[C@@H]4OS(=O)(O[Na])=O)C(O[Na])=O)COS(=O)(O[Na])=O)[C@@H]([C@H]3NS(=O)(O[Na])=O)OS(=O)(O[Na])=O
Molekylvikt (g/mol) 1728.08
Formel vikt 1728.08
Procent renhet 98.0%