missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Fondaparinux sodium, MedChemExpress

Produktkod. p-200098955
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16481018

Brand: Medchem Express HYB0597

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Fondaparinux sodium is an antithrombin-dependent factor Xa inhibitor.

Fondaparinux sodium is an antithrombin-dependent factor Xa inhibitor.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Fondaparinux sodium
Fysisk form Solid
CAS 114870-03-0
Färg White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C31H43N3Na10O49S8
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Fondaparin sodium SR-90107A
Löslighetsinformation H2O : 125 mg/mL (72.33 mM; Need ultrasonic)
LEDER O[C@H]([C@@H](O)[C@@H]1O[C@](O[C@H](COS(=O)(O[Na])=O)[C@@H](O)[C@@H]2O)([H])[C@@H]2NS(=O)(O[Na])=O)[C@](O[C@@H]1C(O[Na])=O)([H])O[C@H]([C@H](O[C@@H]3O[C@]([C@@H]4O)([H])[C@@H](O[C@@H](O[C@]([C@@H]5O)([H])[C@H](O[C@H](OC)[C@@H]5NS(=O)(O[Na])=O)COS(=O)(O[Na])=O)[C@@H]4OS(=O)(O[Na])=O)C(O[Na])=O)COS(=O)(O[Na])=O)[C@@H]([C@H]3NS(=O)(O[Na])=O)OS(=O)(O[Na])=O
Molekylvikt (g/mol) 1728.08
Formel vikt 1728.08
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.