Läs mer
Brady™ Mat- och dryckesskylt- och etikettskrivarsats för Storbritannien
Beskrivning
- Designa och skriv enkelt ut professionella säkerhetsskyltar för mat eller dryck, rörmarkörer och etiketter när du behöver dem
- Skriv ut otroligt snabbt med automatisk installation, inbyggt tangentbord och pekskärmsgränssnitt
- Skapa pålitliga etiketter som är resistenta mot tvätt och som inte smulas sönder när de utsätts för rengöringsmedel eller tryck
- Skydda livsmedelsbearbetningen helt med metalldetekterbara skyltar som möjliggör ytterligare skydd mot kontaminering
Specifikationer
Specifikationer
| Visningstyp | LCD-pekskärm |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Bredd (engelska) | 30,08 cm |
| Bredd (metrisk) | 305 mm |
| Höjd (engelska) | 9,5 tum |
| Höjd (metrisk) | 241 mm |
| Djup (engelska) | 10 tum |
| Djup (metriskt) | 260 mm |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |