Läs mer
Gilac™ Matkontaktcertifierad pall
Produktkod. 17958551
Change view
Mått (L x B x H):
600 x 400 x 120 mm
800 x 1200 x 120 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B x H)
17958551 600 x 400 x 120 mm
17918571 800 x 1200 x 120 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17958551 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G052262
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1716.75 SEK
    1208.85 SEK / Paket med 1
    Save 507.90 SEK
    29% Av
Beräknad leverans: 19-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Food Contact Certified Pallet är idealisk för att utrusta kylrum för beredningsområde.
  • Matkontaktcertifierad plastpall.
  • Idealisk för att utrusta kylrum för beredningsområde.
  • Lastkapacitet vid stillastående: 600 kg
  • Lastkapacitet i rörelse: 400 kg
  • Lagring förbjuden på ställ: pallarnas kuddar är inkompatibla med skenorna på ställen.
Specifikationer
Produkttyp Aero Tote Pall
Färg Svart
Certifikat och efterlevnad Food Contact Certifierad
Mått (L x B x H) 600 x 400 x 120 mm
Höjd (engelska) 4,7 tum
Höjd (metrisk) 120 mm
Längd (engelska) 23,6 tum
Längd (metrisk) 600 mm
Bredd (engelska) 15,7 tum
Bredd (metrisk) 400 mm