Läs mer
Gilac™ Matkontaktbehållare med svarta handtag
Produktkod. 17918411
Change view
Volym (metrisk):
50 l
Produktkod. Volym (metrisk)
17918411 50 l
1 options
Produktkod. 17918411 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G030621
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1112.66 SEK
    733.46 SEK / Paket med 1
    Save 379.20 SEK
    34% Av
Beräknad leverans: 26-11-2026
Matkontaktbehållare med svarta handtag är lätt att manipulera tack vare sina handtag.
  • Rund 50 L matbehållare med handtag.
  • Lock finns som tillval.
Specifikationer
Produkttyp Matbehållare
Material Polyeten
Färg Vitt
Form Rund
Volym (engelska) 13,2 gal.
Volym (metrisk) 50 l