Läs mer
Cole-Parmer Slang för mat, mjölk och mejeriprodukter
Produktkod. 30053820 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Diameter (engelska) Inre:
1 tum
1-1/2 tum.
1-1/4 tum.
1-3/4 tum.
1/16 tum.
1/2 tum.
1/4 tum
1/8 tum
2 tum
3/16 tum
3/32 tum.
3/4 tum
3/8 tum
5/16 tum
5/8 tum.
7/16 tum
7/8 tum.
Diameter (engelska) Yttre:
1 tum
1-1/2 tum.
1-1/4 tum.
1-1/8 tum.
1-3/8 tum.
1/2 tum.
1/4 tum
1/8 tum
11/16 tum
13/16 tum.
15/16 tum.
2 tum
2-1/2 tum.
2-1/4 tum.
3/16 tum
3/4 tum
3/8 tum
5/16 tum
5/32 tum.
5/8 tum.
7/16 tum
7/8 tum.
9/16 tum.
34 product options available for selection
Product selection table with 34 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (engelska) Inre Diameter (engelska) Yttre
30053820 7/16 tum 9/16 tum.
30053883 5/8 tum. 7/8 tum.
30054151 1 tum 1-1/4 tum.
30054383 1/8 tum 3/16 tum
30053978 3/4 tum 1-1/4 tum.
30053488 3/8 tum 5/8 tum.
30054067 2 tum 2-1/2 tum.
30054227 1/4 tum 3/8 tum
30054042 3/16 tum 1/4 tum
30053281 7/8 tum. 1-1/8 tum.
30053989 1/16 tum. 1/8 tum
30054246 1/2 tum. 11/16 tum
30054359 3/8 tum 9/16 tum.
30053778 3/32 tum. 5/32 tum.
30053934 5/16 tum 9/16 tum.
30053031 1-3/4 tum. 2-1/4 tum.
30053964 1/8 tum 1/4 tum
30054289 1 tum 1-1/2 tum.
30054087 5/8 tum. 15/16 tum.
30052931 3/4 tum 1 tum
30053664 1-1/4 tum. 1-1/2 tum.
30053367 5/16 tum 7/16 tum
30054386 1/2 tum. 5/8 tum.
30054272 1-1/2 tum. 2 tum
30053166 5/8 tum. 13/16 tum.
30054018 5/16 tum 1/2 tum.
30054363 3/4 tum 1-1/8 tum.
30053077 1/2 tum. 3/4 tum
30053125 3/16 tum 7/16 tum
30053911 3/16 tum 5/16 tum
30053311 1 tum 1-3/8 tum.
30053239 1/4 tum 1/2 tum.
30053472 1/4 tum 7/16 tum
30054196 3/8 tum 1/2 tum.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 34 options available.
34 options
Produktkod. 30053820 Leverantör Cole-Parmer Leverantörsnummer 5012166
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Slät, icke-porös borrning hämmar infångning av partiklar
Kristallklart för visuell inspektion och flödesövervakning. Giftfri, luktfri och smakfri. Släta, icke-porösa och flexibla slangar främjar en sanitär vätskebana. Idealisk för allmänt bruk, laboratorie- och engångsapplikationer. Gratis teknisk applikationssupport tillgänglig för att hjälpa till med slangval
Specifikationer
Diameter (engelska) Inre 7/16 tum
Diameter (engelska) Yttre 9/16 tum.
Steriliseringsmetod Nej