Läs mer
Cole-Parmer Slang för mat, mjölk och mejeriprodukter
Produktkod. 30054386 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Diameter (engelska) Inre:
1 tum
1-1/2 tum.
1-1/4 tum.
1-3/4 tum.
1/16 tum.
1/2 tum.
1/4 tum
1/8 tum
2 tum
3/16 tum
3/32 tum.
3/4 tum
3/8 tum
5/16 tum
5/8 tum.
7/16 tum
7/8 tum.
Diameter (engelska) Yttre:
1 tum
1-1/2 tum.
1-1/4 tum.
1-1/8 tum.
1-3/8 tum.
1/2 tum.
1/4 tum
1/8 tum
11/16 tum
13/16 tum.
15/16 tum.
2 tum
2-1/2 tum.
2-1/4 tum.
3/16 tum
3/4 tum
3/8 tum
5/16 tum
5/32 tum.
5/8 tum.
7/16 tum
7/8 tum.
9/16 tum.
34 product options available for selection
| Produktkod. | Diameter (engelska) Inre | Diameter (engelska) Yttre |
|---|---|---|
| 30054386 | 1/2 tum. | 5/8 tum. |
| 30053820 | 7/16 tum | 9/16 tum. |
| 30053883 | 5/8 tum. | 7/8 tum. |
| 30054151 | 1 tum | 1-1/4 tum. |
| 30054383 | 1/8 tum | 3/16 tum |
| 30053978 | 3/4 tum | 1-1/4 tum. |
| 30053488 | 3/8 tum | 5/8 tum. |
| 30054067 | 2 tum | 2-1/2 tum. |
| 30054227 | 1/4 tum | 3/8 tum |
| 30054042 | 3/16 tum | 1/4 tum |
| 30053281 | 7/8 tum. | 1-1/8 tum. |
| 30053989 | 1/16 tum. | 1/8 tum |
| 30054246 | 1/2 tum. | 11/16 tum |
| 30054359 | 3/8 tum | 9/16 tum. |
| 30053778 | 3/32 tum. | 5/32 tum. |
| 30053934 | 5/16 tum | 9/16 tum. |
| 30053031 | 1-3/4 tum. | 2-1/4 tum. |
| 30053964 | 1/8 tum | 1/4 tum |
| 30054289 | 1 tum | 1-1/2 tum. |
| 30054087 | 5/8 tum. | 15/16 tum. |
| 30052931 | 3/4 tum | 1 tum |
| 30053664 | 1-1/4 tum. | 1-1/2 tum. |
| 30053367 | 5/16 tum | 7/16 tum |
| 30054272 | 1-1/2 tum. | 2 tum |
| 30053166 | 5/8 tum. | 13/16 tum. |
| 30054018 | 5/16 tum | 1/2 tum. |
| 30054363 | 3/4 tum | 1-1/8 tum. |
| 30053077 | 1/2 tum. | 3/4 tum |
| 30053125 | 3/16 tum | 7/16 tum |
| 30053911 | 3/16 tum | 5/16 tum |
| 30053311 | 1 tum | 1-3/8 tum. |
| 30053239 | 1/4 tum | 1/2 tum. |
| 30053472 | 1/4 tum | 7/16 tum |
| 30054196 | 3/8 tum | 1/2 tum. |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 34 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
30054386
Leverantör
Cole-Parmer
Leverantörsnummer
5012167
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Kristallklart för visuell inspektion och flödesövervakning. Giftfri, luktfri och smakfri. Släta, icke-porösa och flexibla slangar främjar en sanitär vätskebana. Idealisk för allmänt bruk, laboratorie- och engångsapplikationer. Gratis teknisk applikationssupport tillgänglig för att hjälpa till med slangval
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) Inre | 1/2 tum. |
| Diameter (engelska) Yttre | 5/8 tum. |
| Steriliseringsmetod | Nej |
| Färg | Klart |