Läs mer
Cole-Parmer Slang för mat, mjölk och mejeriprodukter
Produktkod. p-200105085 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Diameter (engelska) Inre:
1 tum
1-1/2 tum.
1-1/4 tum.
1-3/4 tum.
1/16 tum.
1/2 tum.
1/4 tum
1/8 tum
2 tum
3/16 tum
3/32 tum.
3/4 tum
3/8 tum
5/16 tum
5/8 tum.
7/16 tum
7/8 tum.
Diameter (engelska) Yttre:
1 tum
1-1/2 tum.
1-1/4 tum.
1-1/8 tum.
1-3/8 tum.
1/2 tum.
1/4 tum
1/8 tum
11/16 tum
13/16 tum.
15/16 tum.
2 tum
2-1/2 tum.
2-1/4 tum.
3/16 tum
3/4 tum
3/8 tum
5/16 tum
5/32 tum.
5/8 tum.
7/16 tum
7/8 tum.
9/16 tum.
Produktkod. 30053820
Brand: Cole-Parmer 5012166
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Slät, icke-porös borrning hämmar infångning av partiklar
Kristallklart för visuell inspektion och flödesövervakning. Giftfri, luktfri och smakfri. Släta, icke-porösa och flexibla slangar främjar en sanitär vätskebana. Idealisk för allmänt bruk, laboratorie- och engångsapplikationer. Gratis teknisk applikationssupport tillgänglig för att hjälpa till med slangval
Specifikationer
Diameter (engelska) Inre 7/16 tum
Diameter (engelska) Yttre 9/16 tum.
Steriliseringsmetod Nej