Läs mer
Testo™ Matpenetrationssond
Specifications
Specifications
| Beskrivning | Matpenetrationssond |
| För användning med (utrustning) | testo 926, testo 735 |
| Typ | Termoelement typ T |
| För användning med (applikation) | Mätning av matens kärntemperatur |
| Inkluderar | Fast 1,5 m kabel |
| Längd (metrisk) | 114.3 mm |