Läs mer
Jenway™ Food pH electrode with S7 connector for use with Model 430
Beskrivning
- Type: Combination
- End Type: Flat
- pH Range: 0-14
- Temperature Range: 0 to 80°C
- Body Material: Epoxy
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Combination, Refillable |
| Korsning | Porous PTFE |
| Material | Epoxy Body |
| pH-intervall | 0 to 14 |
| Typ av fyllningslösning | 4M KCl/AgCl Partial Gel |
| Intern referens | AgCl |
| Isopotentiell punkt | 0±20mV |
| Svarstid | 95% of final reading in 10 seconds |
| Sluttning | 59.16 mV ±3mV at 25°C |
| Temperaturområde (metriskt). | 0°C to 80°C |
| Visa mer |