Läs mer
Food Red No.3 Aluminum Lake (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Food Red No.3 Aluminum Lake (Technical Grade) |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C20H8I4O5/c21-11-5-9-17(13(23)15(11)25)28-18-10(6-12(22)16(26)14(18)24)20(9)8-4-2-1-3-7(8)19(27)29-20/h1-6,25-26H/p-2 |
| Formel vikt | 833.64 |