Läs mer
Gilac™ Matprovbehållare med lock
Produktkod. 17918531
Change view
Kapacitet (metrisk):
3 l
8 l
Kvantitet:
5-pack
7-pack
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Kvantitet
17918531 8 l 7-pack
17958671 3 l 5-pack
17958821 3 l 7-pack
17948851 8 l 5-pack
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17918531 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G160480
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2247.00 SEK
    1578.92 SEK / Paket med 1
    Save 668.08 SEK
    29% Av
Beräknad leverans: 05-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Behållare för matprover med lock är speciellt utformade för förvaring av prover från livsmedel som uppfyller HACCP-standarderna för catering. Märkningar tvättas inte bort, inte ens i maskinen.
  • Förpackning med behållare för matprover.
  • Behållare speciellt för förvaring av livsmedelsprover som överensstämmer med HACCP cateringstandarder.
  • Märkningar tvättas inte bort, inte ens i maskinen.
Specifikationer
Produkttyp HACCP matbehållare
Material HDPE
Kapacitet (engelska) 2,1 gal.
Kapacitet (metrisk) 8 l
Färg Diverse
Höjd (engelska) 6,3 tum
Höjd (metrisk) 160 mm
Längd (engelska) 19,3 tum.
Längd (metrisk) 491 mm
Kvantitet 7-pack
Bredd (engelska) 13,3 tum
Bredd (metrisk) 337 mm