Läs mer
Gilac™ Matprovbehållare med lock
Produktkod. 17948851
Kapacitet (metrisk):
3 l
8 l
Kvantitet:
5-pack
7-pack
Produktkod. 17948851
Brand: Gilac™ G160440
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Behållare för matprover med lock är speciellt utformade för förvaring av prover från livsmedel som uppfyller HACCP-standarderna för catering. Märkningar tvättas inte bort, inte ens i maskinen.
  • Förpackning med behållare för matprover.
  • Behållare speciellt för förvaring av livsmedelsprover som överensstämmer med HACCP cateringstandarder.
  • Märkningar tvättas inte bort, inte ens i maskinen.
Specifikationer
Produkttyp HACCP matbehållare
Material HDPE
Kapacitet (engelska) 2,1 gal.
Kapacitet (metrisk) 8 l
Färg Diverse
Mått (L x B x H) 491 x 337 x 130 mm
Höjd (engelska) 5,1 tum
Höjd (metrisk) 130 mm
Längd (engelska) 19,3 tum.
Längd (metrisk) 491 mm
Kvantitet 5-pack
Form Rektangulär
Bredd (engelska) 13,3 tum
Bredd (metrisk) 337 mm