Läs mer
Gilac™ Matprovbehållare med lock
Produktkod. 17958821
Change view
Kapacitet (metrisk):
3 l
8 l
Kvantitet:
5-pack
7-pack
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Kvantitet
17958821 3 l 7-pack
17958671 3 l 5-pack
17948851 8 l 5-pack
17918531 8 l 7-pack
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17958821 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G160470
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1252.44 SEK
    823.90 SEK / Paket med 1
    Save 428.54 SEK
    34% Av
Beräknad leverans: 26-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Behållare för matprover med lock är speciellt utformade för förvaring av prover från livsmedel som uppfyller HACCP-standarderna för catering. Märkningar tvättas inte bort, inte ens i maskinen.
  • Förpackning med behållare för matprover.
  • Behållare speciellt för förvaring av livsmedelsprover som överensstämmer med HACCP cateringstandarder.
  • Märkningar tvättas inte bort, inte ens i maskinen.
Specifikationer
Produkttyp HACCP matbehållare
Material HDPE
Kapacitet (engelska) 0,8 gal.
Kapacitet (metrisk) 3 l
Färg Diverse
Höjd (engelska) 5,9 tum
Höjd (metrisk) 150 mm
Längd (engelska) 13,8 tum
Längd (metrisk) 350 mm
Kvantitet 7-pack
Bredd (engelska) 9,4 tum
Bredd (metrisk) 240 mm