Learn More
Gilac™ Food Specimen Containers with Lids
Artikelnummer. 17958821
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Capacity (Metric):
3 L
8 L
Quantity:
5 Pk.
7 Pk.
Pakningsstørrelse:
Each
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Capacity (Metric) Quantity Pakningsstørrelse
17958821 3 L 7 Pk. Each
17958671 3 L 5 Pk. Each
17948851 8 L 5 Pk. Each
17918531 8 L 7 Pk. Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17958821 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G160470
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1252.44 SEK
    823.90 SEK / Paket med 1
    Save 428.54 SEK
    34% Av
Beräknad leverans: 09-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Food Specimen Containers with Lids are designed especially for storing food specimen samples complying with HACCP catering standards. Markings do not wash off, even in the machine.
  • Pack of food specimen containers.
  • Containers especially for storing food specimen samples complying with HACCP catering standards.
  • Markings do not wash off, even in the machine.
Tekniske data
Product Type HACCP Food Container
Material HDPE
Capacity (English) 0.8 gal.
Capacity (Metric) 3 L
Color Assorted
Height (English) 5.9 in.
Height (Metric) 150 mm
Length (English) 13.8 in.
Length (Metric) 350 mm
Quantity 7 Pk.
Width (English) 9.4 in.
Width (Metric) 240 mm
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.