Läs mer
Gilac™ Matprovbehållare med lock
Produktkod. p-200009544
Kapacitet (metrisk):
3 l
8 l
Kvantitet:
5-pack
7-pack
Produktkod. 17958671
Brand: Gilac™ G160450
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Behållare för matprover med lock är speciellt utformade för förvaring av prover från livsmedel som uppfyller HACCP-standarderna för catering. Märkningar tvättas inte bort, inte ens i maskinen.
  • Förpackning med behållare för matprover.
  • Behållare speciellt för förvaring av livsmedelsprover som överensstämmer med HACCP cateringstandarder.
  • Märkningar tvättas inte bort, inte ens i maskinen.
Specifikationer
Produkttyp HACCP matbehållare
Material HDPE
Kapacitet (engelska) 0,8 gal.
Kapacitet (metrisk) 3 l
Färg Diverse
Höjd (engelska) 4,7 tum
Höjd (metrisk) 120 mm
Längd (engelska) 13,8 tum
Längd (metrisk) 350 mm
Kvantitet 5-pack
Bredd (engelska) 9,4 tum
Bredd (metrisk) 240 mm