Läs mer
Foodcare Conductivity Solution - 12880uS, Hanna Instruments™
Specifikationer
Specifikationer
| Förpackning | FDA-flaska |
| Konduktivitet | 12880 uS/cm |
| Typ | Conductivity Standard |
| Kvantitet | 500 mL |