Läs mer
Hanna Instruments™ Foodcare pH-elektrod för köttprodukter med BNC-kontakt
Beskrivning
Foodcare pH-elektroden för köttprodukter med BNC-kontakt använder lågtemperaturglas (LT) och har en konisk glödlampa, PVDF-kropp och öppen koppling med viskolengelelektrolyt.
- Lågtemperaturglastips: Lägre motstånd (∼ 50 megohm) än glas för allmänt bruk lämpligt för prover vid 0 till 50 °C
- Konisk glasspets: Möjliggör penetrering i fasta ämnen, halvfasta ämnen och emulsioner för direkt mätning av pH i livsmedelsprodukter
- PVDF-kropp: Livsmedelsgodkänd plast är kemiskt resistent, resistent mot svamptillväxt och har hög nötningsbeständighet, mekanisk styrka och motståndskraft mot strålning
- Open Double Junction Referens: Fast gelgränssnitt (viskolen) mellan provet och inre referens förhindrar att silver kommer in i provet och gör det ogenomträngligt för igensättning
- BNC-kontakt: Kan användas på alla pH-mätare som har BNC-sondens honingång
Garanti
6 månader
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | 1m koaxialkabel |
| För användning med (applikation) | pH-mätningar i produkter som kött och halvfrysta livsmedel |
| Område (pH) | 0 till 12 |
| Garanti | 6 månader |
| Material | PVDF-kropp, lågtemperaturglasspets, viskolenelektrolyt, Ag/AgCl-referens |
| Temperatur (engelska) Drift | 32 °F till 122 °F |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C till 50 °C |
| Längd (metrisk) | 75 mm Kropp/111,5 mm Totalt |
| Diameter (metrisk) | 6 mm |