Läs mer
Buerkle™ Fotdriven lösningsmedelspump med utloppsslang och kran
Produktkod. 10223924 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Flödeshastighet:
20 l/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Flödeshastighet Förpackningsstorlek
10223924 20 l/min. Varje
1 options
Produktkod. 10223924 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 56033000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8475.00 SEK
    7851.66 SEK / Paket med 1
    Save 623.34 SEK
    7% Av
I lager
Buerkle™ Fotdriven lösningsmedelspump med utloppsslang och avstängningskran för att fylla på vätskor med hög renhet som lösningsmedel.
  • Häll brandfarliga vätskor - Alla medelkontaktande delar är gjorda av rostfritt stål AISI 304 (1.4301) och PTFE. Bürkles antistatiska set kan användas för att jorda pumpen för dispensering av brandfarliga vätskor så att ingen elektrostatisk laddning bildas.
  • Skydd mot farliga ångor - Tack vare cylinderskruvförbandet och kranen kan behållaren och pumpen förslutas hermetiskt. Så att inga farliga ångor kan strömma ut efter dispensering. Detta värnar både hälsa och miljö.
  • Robust och praktisk design - Den solida, hållbara industriella versionen av lösningsmedelspumpen säkerställer en lång livslängd. Pumpen arbetar enligt övertrycksprincipen. Ett övertryck byggs upp i tanken med fotmanöverdonet, vilket tvingar ut vätskan ur behållaren. Enkel fotmanövrering av pumpen med fotmanöverdon ger båda händerna fria för utmatning. Luftslangen kan snabbt och enkelt kopplas till och från med den praktiska klämmanslutningen
  • Dykröret kan justeras steglöst efter pipdjupet
  • För fat upp till 220 liter
  • Lämplig för ståltunnor med R 2 tums gänga
  • Gängadapter för kommersiellt tillgängliga behållare och luftfilter för ultraren avtappning finns som tillbehör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Användningsområden Lösningsmedel
Flödeshastighet 20 l/min.
Inkluderar Gänganslutning 2 tum, utloppsslang och kran
Vikt (metrisk) 4.3975 kg
Djup (metriskt) 95 cm
Certifikat och efterlevnad Explosionskategorierna IIA, IIB och IIC, för användning i Ex-skyddszon 0 och 1
Material Rostfritt stål, PTFE
Produkttyp Fotdriven lösningsmedelspump
För användning med (applikation) Lösningsmedel och brandfarliga vätskor, livsmedel