Beskrivning
- Dykröret kan justeras steglöst efter pipdjupet
- För fat upp till 220L
- Lämplig för ståltunnor med R 2 tums gänga
- Gängadapter för kommersiellt tillgängliga behållare och luftfilter för ultraren avtappning finns som tillbehör
Specifikationer
Specifikationer
| Flödeshastighet | 20 l/min |
| Inkluderar | Utloppsrör, anslutningsgänga 2 tum. |
| För användning med | Lösningsmedel och brandfarliga vätskor, livsmedel |
| Djup (metriskt) | 95 cm |
| Typ | Lösningsmedelspump |
| Certifikat och efterlevnad | Explosionskategorierna IIA, IIB och IIC, för användning i Ex-skyddszon 0 och 1 |
| Material | Rostfritt stål V2A, PTFE (tätningar) |