Läs mer
Heidolph™ Fotpedal
Produktkod. 10791673 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Typ:
Fotpedal
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
10791673 Fotpedal Varje
1 options
Produktkod. 10791673 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5261410000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3095.00 SEK
    2127.59 SEK / Paket med 1
    Save 967.41 SEK
    31% Av
Beräknad leverans: 18-12-2026
För användning med specifika Hei-FLOW-modeller
  • För start och stopp
  • Endast kompatibel med:
    • Hei-FLOW Expert 120
    • Hei-FLOW Expert 600
    • Hei-FLOW Ultimate 120
    • Hei-FLOW Ultimate 600
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) För start och stopp av specifika Hei-FLOW-modeller
För användning med Hei-FLOW Expert 120, Hei-FLOW Expert 600, Hei-FLOW Ultimate 120, Hei-FLOW Ultimate 600
Typ Fotpedal