Läs mer
Foramsulfuron, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Foramsulfuron |
| CAS | 173159-57-4 |
| Molekylformel | C17 H20 N6 O7 S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2-[[[[(4,6-Dimethoxy-2-pyrimidinyl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]-4-(formylamino)-N,N-dimethylbenzamide, AEF 360, Equip, Foramsulfuron, N,N-Dimethyl-2-[[N-[[N-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]-4-formamidobenzamide, Option, Option 35WDG, Tribute, Tribute (foramsulfuron herbicide) |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20N6O7S/c1-23(2)15(25)11-6-5-10(18-9-24)7-12(11)31(27,28)22-17(26)21-16-19-13(29-3)8-14(20-16)30-4/h5-9H,1-4H3,(H,18,24)(H2,19,20,21,22,26) |
| LEDER | COc1cc(OC)nc(NC(=O)NS(=O)(=O)c2cc(NC=O)ccc2C(=O)N(C)C)n1 |
| IUPAC-namn | 2-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamoylsulfamoyl]-4-formamido-N,N-dimethylbenzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 452.44 |
| Formel vikt | 452.1114 |