Läs mer
Memmert™ Varmluftssterilisator med forcerad luftcirkulation med SingleDISPLAY
Produktkod. 12845863 Handla allt Memmert Produkter
Kapacitet (metrisk):
32 l
53 l
74 l
108 l
161 l
256 l
449 l
749 l
Djup (metriskt) Utanför:
434 mm
514 mm
584 mm
684 mm
784 mm
Djup (metrisk) kammare:
250 mm
330 mm
400 mm
500 mm
600 mm
Höjd (metrisk) Exteriör:
704 mm
784 mm
864 mm
944 mm
1104 mm
1183 mm
1247 mm
1726 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12845863
Brand: Memmert™ SF75
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna vakuumsterilisator för en mängd olika applikationer. Memmert™ Varmluftssterilisator med forcerad luftcirkulation med TwinDISPLAY steriliserar behållare och instrument. Säkrare än desinfektion.
  • 1 Pt100-givare Klass A i 4-trådskrets, övervakar ömsesidigt och tar över prestandan vid samma temperaturvärde
  • SingleDISPLAY: Adaptiv multifunktionell digital PID-mikroprocessorstyrenhet med högupplösta TFT-färgskärmar
  • Tyska, engelska, spanska, franska, polska, tjeckiska, ungerska språkinställningar
  • Digital bakåträknare med måltidsinställning, justerbar från 1 minut till 99 dagar
  • Processtiden startar inte förrän den inställda temperaturen har uppnåtts
  • Tre fritt valbara temperaturvärden
  • Justera efter temperatur (Celsius eller Fahrenheit), fläkthastighet, luftklaffläge, programtid, tidszoner, sommartid/vintertid
  • Forcerad luftcirkulation av ganska luftturbin, justerbar i 10% steg för varje segment individuellt
  • Ventilationsanslutning med spärrklaff
  • AtmoCONTROL programvara på en USB sticka för programmering, hantering och överföring av program via Ethernet-gränssnitt eller USB hamn
  • Visuella och akustiska larm
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE
Djup (metriskt) Utanför 514 mm
Kapacitet (metrisk) 74 l
Djup (metrisk) kammare 330 mm
För användning med (applikation) Används för sterilisering av medicinska material, fullständig avdödning av mycket resistenta mikroorganismer, speciell tillämpning av depyrogenisering
Höjd (metrisk) Exteriör 944 mm
Modell SF75
Temperatur (metrisk) 10 °C till 250 °C
Visa LED
Vikt (metrisk) 66 kg
Elektriska krav 115/230 V 50/60 Hz
Höjd (metrisk) kammare 560 mm
Höjd (metrisk) interiör 560 mm
Inkluderar Fungerar kalibreringscertifikat
Frekvens 50/60 Hz
Gränssnitt Ethernet
Programmerbarhet Parametrar som temperatur, fläkthastighet, luftluckans läge, programtid, tidszoner, sommartid/vintertid är justerbara på ControlCOCKPIT
Spänning 115/230 V
Wattal 2.2/2.5 kW
Bredd (metrisk) Exteriör 585 mm