Läs mer
Memmert™ Varmluftssterilisator med forcerad luftcirkulation med SingleDISPLAY
Produktkod. 12855863 Handla allt Memmert Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
32 l
53 l
74 l
108 l
161 l
256 l
449 l
749 l
Djup (metriskt) Utanför:
434 mm
514 mm
584 mm
684 mm
784 mm
Djup (metrisk) kammare:
250 mm
330 mm
400 mm
500 mm
600 mm
Höjd (metrisk) Exteriör:
704 mm
784 mm
864 mm
944 mm
1104 mm
1183 mm
1247 mm
1726 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Djup (metriskt) Utanför Djup (metrisk) kammare Höjd (metrisk) Exteriör Förpackningsstorlek
12855863 108 l 584 mm 400 mm 864 mm Varje
12875863 161 l 584 mm 400 mm 1104 mm Varje
12865863 256 l 684 mm 500 mm 1183 mm Varje
12885863 449 l 784 mm 600 mm 1247 mm Varje
12815863 32 l 434 mm 250 mm 704 mm Varje
12835863 53 l 514 mm 330 mm 784 mm Varje
12895863 749 l 784 mm 600 mm 1726 mm Varje
12845863 74 l 514 mm 330 mm 944 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 12855863 Leverantör Memmert™ Leverantörsnummer SF110
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Använd denna vakuumsterilisator för en mängd olika applikationer. Memmert™ Varmluftssterilisator med forcerad luftcirkulation med TwinDISPLAY steriliserar behållare och instrument. Säkrare än desinfektion.
  • 1 Pt100-givare Klass A i 4-trådskrets, övervakar ömsesidigt och tar över prestandan vid samma temperaturvärde
  • SingleDISPLAY: Adaptiv multifunktionell digital PID-mikroprocessorstyrenhet med högupplösta TFT-färgskärmar
  • Tyska, engelska, spanska, franska, polska, tjeckiska, ungerska språkinställningar
  • Digital bakåträknare med måltidsinställning, justerbar från 1 minut till 99 dagar
  • Processtiden startar inte förrän den inställda temperaturen har uppnåtts
  • Tre fritt valbara temperaturvärden
  • Justera efter temperatur (Celsius eller Fahrenheit), fläkthastighet, luftklaffläge, programtid, tidszoner, sommartid/vintertid
  • Forcerad luftcirkulation av ganska luftturbin, justerbar i 10% steg för varje segment individuellt
  • Ventilationsanslutning med spärrklaff
  • AtmoCONTROL programvara på en USB sticka för programmering, hantering och överföring av program via Ethernet-gränssnitt eller USB hamn
  • Visuella och akustiska larm
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE
Djup (metriskt) Utanför 584 mm
Kapacitet (metrisk) 108 l
Djup (metrisk) kammare 400 mm
För användning med (applikation) Används för sterilisering av medicinska material, fullständig avdödning av mycket resistenta mikroorganismer, speciell tillämpning av depyrogenisering
Höjd (metrisk) Exteriör 864 mm
Modell SF110
Temperatur (metrisk) 10 °C till 250 °C
Visa LED
Vikt (metrisk) 78 kg
Elektriska krav 115/230 V 50/60 Hz
Höjd (metrisk) kammare 480 mm
Höjd (metrisk) interiör 480 mm
Inkluderar Fungerar kalibreringscertifikat
Frekvens 50/60 Hz
Gränssnitt Ethernet
Programmerbarhet Parametrar som temperatur, fläkthastighet, luftluckans läge, programtid, tidszoner, sommartid/vintertid är justerbara på ControlCOCKPIT
Spänning 115/230 V
Wattal 2.2/2.8 kW
Bredd (metrisk) Exteriör 745 mm