Läs mer
Memmert™ Varmluftssterilisator med forcerad luftcirkulation med SingleDISPLAY
Handla allt Memmert Produkter
Kapacitet (metrisk):
32 L
53 L
74 L
108 L
161 L
256 L
449 L
749 L
Djup (metriskt) Utanför:
434 mm
514 mm
584 mm
684 mm
784 mm
Djup (metrisk) kammare:
250 mm
330 mm
400 mm
500 mm
600 mm
Höjd (metrisk) Exteriör:
704 mm
784 mm
864 mm
944 mm
1104 mm
1183 mm
1247 mm
1726 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- 1 Pt100-givare Klass A i 4-trådskrets, övervakar ömsesidigt och tar över prestandan vid samma temperaturvärde
- SingleDISPLAY: Adaptiv multifunktionell digital PID-mikroprocessorstyrenhet med högupplösta TFT-färgskärmar
- Tyska, engelska, spanska, franska, polska, tjeckiska, ungerska språkinställningar
- Digital bakåträknare med måltidsinställning, justerbar från 1 minut till 99 dagar
- Processtiden startar inte förrän den inställda temperaturen har uppnåtts
- Tre fritt valbara temperaturvärden
- Justera efter temperatur (Celsius eller Fahrenheit), fläkthastighet, luftklaffläge, programtid, tidszoner, sommartid/vintertid
- Forcerad luftcirkulation av ganska luftturbin, justerbar i 10% steg för varje segment individuellt
- Ventilationsanslutning med spärrklaff
- AtmoCONTROL programvara på en USB sticka för programmering, hantering och överföring av program via Ethernet-gränssnitt eller USB hamn
- Visuella och akustiska larm
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE |
| Djup (metriskt) Utanför | 684 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 256 L |
| Djup (metrisk) kammare | 500 mm |
| För användning med (applikation) | Används för sterilisering av medicinska material, fullständig avdödning av mycket resistenta mikroorganismer, speciell tillämpning av depyrogenisering |
| Höjd (metrisk) Exteriör | 1183 mm |
| Modell | SF260 |
| Temperatur (metrisk) | 10 °C till 250 °C |
| Visa | LED |
| Vikt (metrisk) | 110 kg |
| Visa mer |