Läs mer
Memmert™ Varmluftssterilisator med tvångscirkulation med TwinDISPLAY
Produktkod. 12865873 Handla allt Memmert Produkter
Kapacitet (metrisk):
32 L
53 L
449 L
749 L
Höjd (metrisk) Exteriör:
704 mm
784 mm
1247 mm
1726 mm
Djup (metriskt) Utanför:
434 mm
514 mm
784 mm
Djup (metrisk) kammare:
250 mm
330 mm
600 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12865873
Brand: Memmert™ SF450plus
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna vakuumsterilisator för en mängd olika applikationer. Memmert™ Varmluftssterilisator med forcerad luftcirkulation med TwinDISPLAY steriliserar behållare och instrument. Säkrare än desinfektion.
  • 2 Pt100-givare Klass A i 4-trådskrets, övervakar ömsesidigt och tar över prestandan vid samma temperaturvärde
  • TwinDISPLAY: Adaptiv multifunktionell digital PID-mikroprocessorstyrenhet med 2 högupplösta TFT-färgskärmar
  • Tyska, engelska, spanska, franska, polska, tjeckiska, ungerska språkinställningar
  • Digital bakåträknare med måltidsinställning, justerbar från 1 minut till 99 dagar
  • Processtiden startar inte förrän den inställda temperaturen har uppnåtts
  • Tre fritt valbara temperaturvärden
  • Justera efter temperatur (Celsius eller Fahrenheit), fläkthastighet, luftklaffläge, programtid, tidszoner, sommartid/vintertid
  • Forcerad luftcirkulation av ganska luftturbin, justerbar i 10 % steg för varje segment individuellt
  • Ventilationsanslutning med spärrklaff
  • AtmoCONTROL programvara på en USB sticka för programmering, hantering och överföring av program via Ethernet-gränssnitt eller USB hamn
  • Visuella och akustiska larm
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad 12 880: 2007-05, EN 61010-1 (IEC 61010-1), 61010-2-010 och 61010-2-40, CE
Djup (metriskt) Utanför 784 mm
Kapacitet (metrisk) 449 L
Djup (metrisk) kammare 600 mm
För användning med (applikation) Används för sterilisering av medicinska material, fullständig avdödning av mycket resistenta mikroorganismer, speciell tillämpning av depyrogenisering
Höjd (metrisk) Exteriör 1247 mm
Modell SF450PLUS
Temperatur (metrisk) 10 °C till 250 °C
Visa TwinDISPLAY
Elektriska krav 4 V 3 faser/N 50/60Hz
Höjd (metrisk) interiör 720 mm
Inkluderar Fungerar kalibreringscertifikat för 160 °C
Frekvens 50/60 Hz
Gränssnitt Ethernet och USB
Material Rostfritt stål, förzinkat stål
Spänning 400 V
Wattal 5.8 kW
Bredd (metrisk) Exteriör 1224 mm