Läs mer
Memmert™ Universalugn UF med forcerad luftkonvektion& SingleDISPlAY
Produktkod. 12616997 Handla allt Memmert Produkter
Change view
Elektriska krav:
115/230 V, 50/60 Hz
400 V, 50/60 Hz
Kapacitet (metrisk):
32 l
53 l
74 l
108 l
161 l
256 l
449 l
749 l
1060 l
Förpackningsstorlek:
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Elektriska krav Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12616997 115/230 V, 50/60 Hz 108 l Varje
12696977 115/230 V, 50/60 Hz 32 l Varje
12646987 115/230 V, 50/60 Hz 53 l Varje
12676987 115/230 V, 50/60 Hz 74 l Varje
12656997 115/230 V, 50/60 Hz 161 l Varje
12696997 115/230 V, 50/60 Hz 256 l -
12647007 400 V, 50/60 Hz 449 l -
12677007 400 V, 50/60 Hz 749 l -
15249925 400 V, 50/60 Hz 1060 l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 12616997 Leverantör Memmert™ Leverantörsnummer UF110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36088.73 SEK
    29066.14 SEK / Paket med 1
    Save 7022.59 SEK
    19% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-10-2026
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Idealisk för torkning, uppvärmning, åldring, inbränning och härdning inom forskning, vetenskap, industri och kvalitetssäkring.
Exakt, lätt att använda, hög kvalitet - dessa tre ord beskriver Memmert Universal Oven UF.
  • Modellstorlekar: 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750, 1060
  • Temperaturjusteringsområde: upp till +300°C
  • Definierad och programstyrd fläkthastighet
  • Allround värmesystem: absolut enhetlig och exakt temperaturfördelning
  • Förvärmd frisk luft förhindrar temperaturfluktuationer
  • AtmoCONTROl programvara på ett USB-minne för programmering, hantering och överföring av program via Ethernet-gränssnitt eller USB-port
  • ControlCOCKPIT: SingleDISPlAY - Adaptiv multifunktionell digital PID-mikroprocessorstyrenhet med högupplöst TFT-färgskärm
  • Justerbara parametrar: temperatur (Celsius eller Fahrenheit), fläkthastighet, luftklaffläge, programtid, tidszoner, sommartid/vintertid
  • Övertemperaturskydd
Det tekniskt fulländade mästerverket av högkvalitativt, hygieniskt, lätt att rengöra rostfritt stål lämnar inget övrigt att önska vad gäller ventilation och styrteknik.
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 3,8 cu. ft.
Certifikat och efterlevnad CE, cUL, DVE, EAC, GS
Kammarmaterial Rostfritt stål (304/1.4301)
Controllertyp SingleDISPlAY. Adaptiv multifunktionell digital PID-mikroprocessorstyrenhet
Typ av konvektion Tvingad
Kapacitet (metrisk) 108 l
Temperatur (metrisk) 20 °C till 300 °C
Typ Torkugn
Visa 1 högupplöst TFT-färgskärm (SingleDISPlAY)
För användning med (applikation) Temperaturkontroll inom vetenskap, forskning och materialtester inom industrin
Isolering Helt isolerad dörr i rostfritt stål med 2-punktslåsning (kompressionsdörrlås)
Material Rostfritt stål
Max. Hyllbelastning 20 kg
Modell UF110
Antal hyllor 5
Pluggtyp Nätkabel med stickpropp (tysk typ)
Säkerhetsfunktioner Temperaturkontroll, autodiagnostiskt system
Hyllmaterial Rostfritt stål
Temperaturkontroll Adaptiv multifunktionell digital PID-mikroprocessorstyrenhet
Temperaturstabilitet Upp till 99,9 °C: 0,1 / från 100 °C: 0,5
Timer Digital bakåträknare med måltidsinställning, justerbar från 1 minut till 99 dagar
Garanti 3 år
Mått (D x B x H) Inredning 400 x 560 x 480 mm
Mått (L x B x H) 745 x 864 x 584 mm
Längd (metrisk) 584 mm
Bredd (metrisk) 745 mm
Bredd (metrisk) Interiör 560 mm
Höjd (metrisk) 864 mm
Höjd (metrisk) interiör 480 mm
Djup (metriskt) 584 mm
Djup (metrisk) interiör 400 mm
Fraktvikt (metrisk) 103 kg
Vikt (metrisk) 74 kg
Elektriska krav 115/230 V, 50/60 Hz
Spänning 115/230 V
Wattal 1800/2800 W
Frekvens 50/60 Hz