Läs mer
Memmert™ Universalugn UF med forcerad luftkonvektion& SingleDISPlAY
Produktkod. 12676987 Handla allt Memmert Produkter
Change view
Elektriska krav:
115/230 V, 50/60 Hz
400 V, 50/60 Hz
Kapacitet (metrisk):
32 l
53 l
74 l
108 l
161 l
256 l
449 l
749 l
1060 l
Förpackningsstorlek:
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Elektriska krav Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12676987 115/230 V, 50/60 Hz 74 l Varje
12696977 115/230 V, 50/60 Hz 32 l Varje
12646987 115/230 V, 50/60 Hz 53 l Varje
12616997 115/230 V, 50/60 Hz 108 l Varje
12656997 115/230 V, 50/60 Hz 161 l Varje
12696997 115/230 V, 50/60 Hz 256 l -
12647007 400 V, 50/60 Hz 449 l -
12677007 400 V, 50/60 Hz 749 l -
15249925 400 V, 50/60 Hz 1060 l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Product Code. 12676987 Supplier Memmert™ Supplier No. UF75
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
View all promotions
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-10-2026
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Idealisk för torkning, uppvärmning, åldring, inbränning och härdning inom forskning, vetenskap, industri och kvalitetssäkring.
Exakt, lätt att använda, hög kvalitet - dessa tre ord beskriver Memmert Universal Oven UF.
  • Modellstorlekar: 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750, 1060
  • Temperaturjusteringsområde: upp till +300°C
  • Definierad och programstyrd fläkthastighet
  • Allround värmesystem: absolut enhetlig och exakt temperaturfördelning
  • Förvärmd frisk luft förhindrar temperaturfluktuationer
  • AtmoCONTROl programvara på ett USB-minne för programmering, hantering och överföring av program via Ethernet-gränssnitt eller USB-port
  • ControlCOCKPIT: SingleDISPlAY - Adaptiv multifunktionell digital PID-mikroprocessorstyrenhet med högupplöst TFT-färgskärm
  • Justerbara parametrar: temperatur (Celsius eller Fahrenheit), fläkthastighet, luftklaffläge, programtid, tidszoner, sommartid/vintertid
  • Övertemperaturskydd
Det tekniskt fulländade mästerverket av högkvalitativt, hygieniskt, lätt att rengöra rostfritt stål lämnar inget övrigt att önska vad gäller ventilation och styrteknik.
Specifications
Kapacitet (engelska) 2,7 cu. ft.
Certifikat och efterlevnad CE, cUL, DVE, EAC, GS
Kammarmaterial Rostfritt stål (304/1.4301)
Controllertyp SingleDISPlAY. Adaptiv multifunktionell digital PID-mikroprocessorstyrenhet
Typ av konvektion Tvingad
Kapacitet (metrisk) 74 l
Temperatur (metrisk) 20 °C till 300 °C
Typ Torkugn
Visa 1 högupplöst TFT-färgskärm (SingleDISPlAY)
För användning med (applikation) Temperaturkontroll inom vetenskap, forskning och materialtester inom industrin
Isolering Helt isolerad dörr i rostfritt stål med 2-punktslåsning (kompressionsdörrlås)
Material Rostfritt stål
Max. Hyllbelastning 20 kg
Modell UF75
Antal hyllor 6
Pluggtyp Nätkabel med stickpropp (tysk typ)
Säkerhetsfunktioner Temperaturkontroll, autodiagnostiskt system
Hyllmaterial Rostfritt stål
Temperaturkontroll Adaptiv multifunktionell digital PID-mikroprocessorstyrenhet
Temperaturstabilitet Upp till 99,9 °C: 0,1 / från 100 °C: 0,5
Timer Digital bakåträknare med måltidsinställning, justerbar från 1 minut till 99 dagar
Garanti 3 år
Mått (D x B x H) Inredning 330 x 400 x 560 mm
Mått (L x B x H) 585 x 944 x 514 mm
Längd (metrisk) 514 mm
Bredd (metrisk) 585 mm
Bredd (metrisk) Interiör 400 mm
Höjd (metrisk) 944 mm
Höjd (metrisk) interiör 560 mm
Djup (metriskt) 514 mm
Djup (metrisk) interiör 330 mm
Fraktvikt (metrisk) 87 kg
Vikt (metrisk) 66 kg
Elektriska krav 115/230 V, 50/60 Hz
Spänning 115/230 V
Wattal 1800/2500 W
Frekvens 50/60 Hz