Läs mer
Memmert™ Universalugn UF med forcerad luftkonvektion& SingleDISPlAY
Produktkod. 12677007 Handla allt Memmert Produkter
Elektriska krav:
115/230 V, 50/60 Hz
400 V, 50/60 Hz
Kapacitet (metrisk):
32 l
53 l
74 l
108 l
161 l
256 l
449 l
749 l
1060 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12677007
Brand: Memmert™ UF750
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för torkning, uppvärmning, åldring, inbränning och härdning inom forskning, vetenskap, industri och kvalitetssäkring.
Exakt, lätt att använda, hög kvalitet - dessa tre ord beskriver Memmert Universal Oven UF.
  • Modellstorlekar: 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750, 1060
  • Temperaturjusteringsområde: upp till +300°C
  • Definierad och programstyrd fläkthastighet
  • Allround värmesystem: absolut enhetlig och exakt temperaturfördelning
  • Förvärmd frisk luft förhindrar temperaturfluktuationer
  • AtmoCONTROl programvara på ett USB-minne för programmering, hantering och överföring av program via Ethernet-gränssnitt eller USB-port
  • ControlCOCKPIT: SingleDISPlAY - Adaptiv multifunktionell digital PID-mikroprocessorstyrenhet med högupplöst TFT-färgskärm
  • Justerbara parametrar: temperatur (Celsius eller Fahrenheit), fläkthastighet, luftklaffläge, programtid, tidszoner, sommartid/vintertid
  • Övertemperaturskydd
Det tekniskt fulländade mästerverket av högkvalitativt, hygieniskt, lätt att rengöra rostfritt stål lämnar inget övrigt att önska vad gäller ventilation och styrteknik.
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 26,4 cu. ft.
Certifikat och efterlevnad CE, cUL, DVE, EAC, GS
Kammarmaterial Rostfritt stål (304/1.4301)
Controllertyp SingleDISPlAY. Adaptiv multifunktionell digital PID-mikroprocessorstyrenhet
Typ av konvektion Tvingad
Kapacitet (metrisk) 749 l
Temperatur (metrisk) 20 °C till 300 °C
Typ Torkugn
Visa 1 högupplöst TFT-färgskärm (SingleDISPlAY)
För användning med (applikation) Temperaturkontroll inom vetenskap, forskning och materialtester inom industrin
Isolering Helt isolerade dörrar i rostfritt stål med 2-punktslåsning (kompressionsdörrlås)
Material Rostfritt stål
Max. Hyllbelastning 30 kg
Modell UF750
Antal hyllor 14
Pluggtyp Nätkabel med stickpropp (tysk typ)
Säkerhetsfunktioner Temperaturkontroll, autodiagnostiskt system
Hyllmaterial Rostfritt stål
Temperaturkontroll Adaptiv multifunktionell digital PID-mikroprocessorstyrenhet
Temperaturstabilitet Upp till 99,9 °C: 0,1 / från 100 °C: 0,5
Timer Digital bakåträknare med måltidsinställning, justerbar från 1 minut till 99 dagar
Garanti 3 år
Mått (D x B x H) Inredning 600 x 1040 x 1200 mm
Mått (L x B x H) 1224 x 1726 x 784 mm
Längd (metrisk) 784 mm
Bredd (metrisk) 1224 mm
Bredd (metrisk) Interiör 1040 mm
Höjd (metrisk) 1720 mm
Höjd (metrisk) interiör 1200 mm
Djup (metriskt) 784 mm
Djup (metrisk) interiör 600 mm
Fraktvikt (metrisk) 288 kg
Vikt (metrisk) 217 kg
Elektriska krav 400 V, 50/60 Hz
Spänning 400 V
Wattal 7000 W
Frekvens 50 Hz