Läs mer
Memmert™ Universalugn UF med forcerad luftkonvektion& TwinDISPlAY
Handla allt Memmert Produkter
Kapacitet (metrisk):
32 l
53 l
74 l
108 l
161 l
256 l
449 l
749 l
1060 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Exakt, lätt att använda, hög kvalitet - dessa tre ord beskriver Memmert Universal Oven UFplus.
- Modellstorlekar: 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750, 1060
- Temperaturjusteringsområde: upp till +300°C
- Definierad och programstyrd fläkthastighet
- Allround värmesystem: absolut enhetlig och exakt temperaturfördelning
- Förvärmd frisk luft förhindrar temperaturfluktuationer
- AtmoCONTROl mjukvara på ett USB-minne för programmering, hantering och överföring av program via Ethernet-gränssnitt eller USB-port
- ControlCOCKPIT: TwinDISPlAY - Adaptiv multifunktionell digital PID-mikroprocessorkontroll med 2 högupplösta TFT-färgskärmar.
- Justerbara parametrar: temperatur (Celsius eller Fahrenheit), fläkthastighet, luftklaffläge, programtid, tidszoner, sommartid/vintertid
- Övertemperaturskydd
Det tekniskt fulländade mästerverket av högkvalitativt, hygieniskt, lätt att rengöra rostfritt stål lämnar inget övrigt att önska vad gäller ventilation och styrteknik.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 15,5 cu. ft. |
| Certifikat och efterlevnad | DVE, EAC, GS, CE, cUL |
| Kammarmaterial | Rostfritt stål (304/1.4301) |
| Controllertyp | TwinDISPlAY. Adaptiv multifunktionell digital PID-mikroprocessorstyrenhet |
| Typ av konvektion | Tvingad |
| Kapacitet (metrisk) | 449 l |
| Temperatur (metrisk) | 20 °C till 300 °C |
| Typ | Torkugn |
| Visa | 2 högupplösta TFT-färgskärmar (TwinDISPlAY) |
| För användning med (applikation) | Temperaturkontroll inom vetenskap, forskning och materialtester inom industrin |
| Visa mer |