Läs mer
Memmert™ Universalugn UF med forcerad luftkonvektion& TwinDISPlAY
Produktkod. 15259925 Handla allt Memmert Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
32 l
53 l
74 l
108 l
161 l
256 l
449 l
749 l
1060 l
Förpackningsstorlek:
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15259925 1060 l Varje
12606987 32 l Varje
12626987 53 l Varje
12696987 74 l Varje
12626997 108 l Varje
12666997 161 l Varje
12607007 256 l Varje
12637007 449 l Varje
12697007 749 l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 15259925 Leverantör Memmert™ Leverantörsnummer UF1060plus
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Idealisk för torkning, uppvärmning, åldring, inbränning och härdning inom forskning, vetenskap, industri och kvalitetssäkring.
Exakt, lätt att använda, hög kvalitet - dessa tre ord beskriver Memmert Universal Oven UFplus.
  • Modellstorlekar: 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750, 1060
  • Temperaturjusteringsområde: upp till +300°C
  • Definierad och programstyrd fläkthastighet
  • Allround värmesystem: absolut enhetlig och exakt temperaturfördelning
  • Förvärmd frisk luft förhindrar temperaturfluktuationer
  • AtmoCONTROl mjukvara på ett USB-minne för programmering, hantering och överföring av program via Ethernet-gränssnitt eller USB-port
  • ControlCOCKPIT: TwinDISPlAY - Adaptiv multifunktionell digital PID-mikroprocessorkontroll med 2 högupplösta TFT-färgskärmar.
  • Justerbara parametrar: temperatur (Celsius eller Fahrenheit), fläkthastighet, luftklaffläge, programtid, tidszoner, sommartid/vintertid
  • Övertemperaturskydd
Det tekniskt fulländade mästerverket av högkvalitativt, hygieniskt, lätt att rengöra rostfritt stål lämnar inget övrigt att önska vad gäller ventilation och styrteknik.
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 37,43 cu. ft.
Certifikat och efterlevnad GS, CE, cUL, DVE, EAC
Kammarmaterial Rostfritt stål (304/1.4301)
Controllertyp TwinDISPlAY. Adaptiv multifunktionell digital PID-mikroprocessorstyrenhet
Typ av konvektion Tvingad
Kapacitet (metrisk) 1060 l
Temperatur (metrisk) 20 °C till 300 °C
Typ Torkugn
Visa 2 högupplösta TFT-färgskärmar (TwinDISPlAY)
För användning med (applikation) Temperaturkontroll inom vetenskap, forskning och materialtester inom industrin
Isolering Helt isolerade dörrar i rostfritt stål med 2-punktslåsning (kompressionsdörrlås)
Material Rostfritt stål
Max. Hyllbelastning 20 kg
Modell UF1060PLUS
Antal hyllor 14
Pluggtyp Nätkabel med stickpropp (tysk typ)
Säkerhetsfunktioner Temperaturkontroll, autodiagnostiskt system
Hyllmaterial Rostfritt stål
Temperaturkontroll Adaptiv multifunktionell digital PID-mikroprocessorstyrenhet
Temperaturstabilitet Upp till 99,9 °C: 0,1 / från 100 °C: 0,5
Timer Digital bakåträknare med måltidsinställning, justerbar från 1 minut till 99 dagar
Garanti 3 år
Mått (D x B x H) Inredning 850 x 1040 x 1200 mm
Mått (L x B x H) 1224 x 1720 x 1035 mm
Längd (metrisk) 1035 mm
Bredd (metrisk) 1224 mm
Bredd (metrisk) Interiör 1040 mm
Höjd (metrisk) 1720 mm
Höjd (metrisk) interiör 1200 mm
Djup (metriskt) 1035 mm
Djup (metrisk) interiör 850 mm
Fraktvikt (metrisk) 390 kg
Vikt (metrisk) 252 kg
Elektriska krav 400 V, 50/60 Hz
Spänning 400 V
Wattal 7000 W
Frekvens 50 Hz