Läs mer
Liebherr™ Forced-Air Refrigerator with Alarm
Handla allt Liebherr Produkter
Kapacitet (metrisk):
434 L
Temperaturområde:
1°C to 15°C
Färg:
White
Mått (L x B x H) Exteriör:
1900 H x 600 W x 680 D mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Choice of white or stainless steel exterior
- SwingLine door design with interchangeable hinges
- Ergonomic slimline handle
- Automatic defrost
- Dynamic cooling system
- Electronic control system
- External digital temperature display
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 434 L |
| Temperaturområde | 1°C to 15°C |
| Kylmedel | R600A |
| Dörr stil | Self-closing |
| Dörrmaterial | Steel |
| Hyllor | 6 |
| Skåpsmaterial | Steel |
| Interiör | Plastic Interior Containers |
| Färg | White |
| Garanti | 2 Years |
| Visa mer |