Läs mer
Nabertherm™ Forcerad konvektionskammarugn NA 15/65
Produktkod. 17338069 Handla allt Nabertherm Produkter
Controllertyp:
B510
C550
Produktkod. 17338069
Brand: Nabertherm™ NAT0161L1
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
God temperaturjämnhet med luftcirkulation ger idealiska processförhållanden för glödgning, härdning, lösningsglödgning, artificiell åldring, förvärmning eller lödning. Ugnarna är försedda med en glödgningslåda för mjukglödgning av koppar eller härdning av titan.
  • Maximal temperatur: 650 °C
  • Luftbafflar av rostfritt stål i ugnen för optimal luftcirkulation
  • Svängdörr gångjärn på höger sida
  • Basstomme ingår i leveransen, NA 15/65 utformad som bordsmodell
  • Horisontell luftcirkulation
  • Temperaturjämnhet upp till +/- 4 °C enligt DIN 17052-1 (modell NA 15/65 upp till +/- 5 °C)
  • Optimal luftfördelning möjliggörs av höga flödeshastigheter
  • Ett ramark och skenor för två extra brickor ingår i leveransen (NA 15/65 utan ramplåt)
  • Definierad tillämpning inom ramen för bruksanvisningen
  • NTLog Basic för Nabertherm kontroller: inspelning av processdata med USB-minne
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN 17052-1
Controllertyp B510
Kapacitet (metrisk) 15 L
Typ Kammarugn
Temperaturenhetlighet ±4 °C
Mått (D x B x H) Inredning 340 x 295 x 170 mm
Längd (metrisk) 340 mm
Bredd (metrisk) 295 mm
Höjd (metrisk) 170 mm
Vikt (metrisk) 60 kg