Beskrivning
- Maxtemperatur: 650 °C
- Luftbaffel i rostfritt stål i ugnen för optimal luftcirkulation
- Svingdörr med gångjärn på höger sida
- Basram som ingår i leveransen, NA 15/65 designad som bordsmodell
- Horisontell luftcirkulation
- Temperaturjämnhet upp till +/- 4 °C enligt DIN 17052-1 (modell NA 15/65 upp till +/- 5 °C)
- Optimal luftdistribution möjliggjord av höga flödeshastigheter
- En ramplåt och rägen för två extra brickor ingår i leveransomfånget (NA 15/65 utan ramplåt)
- Definierad applikation inom driftinstruktionernas begränsningar
- NTLog Basic för Nabertherm kontroller: inspelning av processdata med USB-minne
Observera: En panna under 2,9 kW levereras med ett standard UK-uttag. Allt över 2,9 kW levereras med rätt CEE-kontakt. För allt över 2,9 kW, se till att du har rätt uttag innan köp.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DIN 17052-1 |
| Controllertyp | C550 |
| Kapacitet (metrisk) | 15 L |
| Typ | Kammarugn |
| Temperaturenhetlighet | ±4 °C |
| Mått (D x B x H) Inredning | 340 x 295 x 170 mm |
| Längd (metrisk) | 340 mm |
| Bredd (metrisk) | 295 mm |
| Höjd (metrisk) | 170 mm |
| Vikt (metrisk) | 60 kg |