Läs mer
Nabertherm™ Forcerad konvektionskammarugn NA, 450 °C
Produktkod. 17358049 Handla allt Nabertherm Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 l
60 l
120 l
250 l
500 l
Controllertyp:
B500
C540
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Controllertyp
17358049 120 l B500
17358039 30 l B500
17368039 30 l C540
17398039 60 l B500
17308049 60 l C540
17368049 120 l C540
17318059 250 l B500
17328059 250 l C540
17378059 500 l B500
17388059 500 l C540
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 17358049 Leverantör Nabertherm™ Leverantörsnummer NA1243K2
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
God temperaturjämnhet med luftcirkulation ger idealiska processförhållanden för glödgning, härdning, lösningsglödgning, artificiell åldring, förvärmning eller lödning. Ugnarna är försedda med en glödgningslåda för mjukglödgning av koppar eller härdning av titan.
  • Maximal temperatur: 450 °C
  • Rostfria luftbafflar i ugnen för optimal luftcirkulation
  • Svängdörr gångjärn på höger sida
  • Basstomme ingår i leveransen, NA 15/65 utformad som bordsmodell
  • Horisontell luftcirkulation
  • Temperaturjämnhet upp till +/- 4 °C enligt DIN 17052-1 (modell NA 15/65 upp till +/- 5 °C)
  • Optimal luftfördelning möjliggörs av höga flödeshastigheter
  • Ett ramark och skenor för två extra brickor ingår i leveransen (NA 15/65 utan ramplåt)
  • Definierad tillämpning inom ramen för bruksanvisningen
  • NTLog Basic för Nabertherm kontroller: inspelning av processdata med USB-minne
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN 17052-1
Controllertyp B500
Kapacitet (metrisk) 120 l
Temperatur (metrisk) 450 °C
Typ Kammarugn
Temperaturenhetlighet ±4 °C
Vikt (metrisk) 460 kg