Läs mer
Nabertherm™ Forcerad konvektionskammarugn NA, 450 °C
Produktkod. 17368049 Handla allt Nabertherm Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 L
60 L
120 L
250 L
500 L
Controllertyp:
B500
C540
Produktkod. 17368049
Brand: Nabertherm™ NA1243M2
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
God temperaturjämnhet med luftcirkulation ger idealiska processförhållanden för glödgning, härdning, lösningsglödgning, artificiell åldring, förvärmning eller lödning. Ugnarna är försedda med en glödgningslåda för mjukglödgning av koppar eller härdning av titan.
  • Maximal temperatur: 450 °C
  • Rostfria luftbafflar i ugnen för optimal luftcirkulation
  • Svängdörr gångjärn på höger sida
  • Basstomme ingår i leveransen, NA 15/65 utformad som bordsmodell
  • Horisontell luftcirkulation
  • Temperaturjämnhet upp till +/- 4 °C enligt DIN 17052-1 (modell NA 15/65 upp till +/- 5 °C)
  • Optimal luftfördelning möjliggörs av höga flödeshastigheter
  • Ett ramark och skenor för två extra brickor ingår i leveransen (NA 15/65 utan ramplåt)
  • Definierad tillämpning inom ramen för bruksanvisningen
  • NTLog Basic för Nabertherm kontroller: inspelning av processdata med USB-minne
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN 17052-1
Controllertyp C540
Kapacitet (metrisk) 120 L
Temperatur (metrisk) 450 °C
Typ Kammarugn
Temperaturenhetlighet ±4 °C
Vikt (metrisk) 460 kg