Läs mer
Memmert™ Forcerad konvektion standardinkubator med enkel display och pekskärm, 256 l, rostfritt stål
Produktkod. 12895893 Handla allt Memmert Produkter
Change view
Spänning:
115/230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning unitSize
12895893 115/230 V Varje
1 options
Produktkod. 12895893 Leverantör Memmert™ Leverantörsnummer IF260
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Temperaturområde: 10 °C till 80 °C
För att garantera optimal luftcirkulation i inkubatorkammaren, även när den är fulladdad, finns båda modelltyperna SingleDISPLAY och TwinDISPLAY med justerbar luftfläkt. Även om de unika allround-ytvärmeegenskaperna är optimalt anpassade till både naturlig konvektion och forcerad luftcirkulation, kan fläkten ändå stängas av helt och hållet för känsliga prover och för prover som inte får utsättas för luftturbulens..
  • Designen drar nytta av 65 års permanent utvecklingsarbete och massor av feedback från faktiska användarupplevelser
  • Temperaturområde upp till +80°C
  • Åtta modellstorlekar 30 l till 750 l
  • Två modellvarianter: SingleDISPLAY och TwinDISPLAY
  • Naturlig konvektion eller forcerad luftcirkulation N/F
  • Dubbla dörrar (invändigt glas, utvändigt rostfritt stål) för fri sikt utan att temperaturen sjunker
  • Aktivering av steriliseringsrutin via ControlCOCKPIT (TwinDISPLAY)
  • Arbetskammare och hölje är nästan uteslutande tillverkade av högkvalitativt, korrosionsbeständigt och lättrengörligt rostfritt stål
  • Exakt och homogen temperaturkontroll oberoende av kammarvolym och belastning
  • Ett brett utbud av alternativ för programmering och dokumentation med hjälp av gränssnitt, integrerad datalogger och AtmoCONTROL-programvara
  • Tre års garanti för apparater utom slitagedelar
  • Temperaturvärdena för alla inkubatorer mäts enligt DIN 12880: 2007-05
  • Varje inkubator är säkerhetstestad med CE-symbolen
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE
Controllertyp Multifunktionell digital PID-mikroprocessorkontroller
Beskrivning Inkubator
Kapacitet (metrisk) 256 L
Kammarmaterial Rostfritt stål
Material Rostfritt stål
Pluggtyp UK
Temperaturområde (metriskt) 10 °C till 80 °C
Typ Standardinkubatorer
Visa TFT-färg
Modell IF260
Antal nät 9
Temperaturnoggrannhet 0,1 °K
Temperatursensor Pt100
Mått (D x B x H) Inredning 500 x 640 x 800 mm
Mått (L x B x H) 1183 H x 824 W x 684 D mm
Bredd (metrisk) 824 mm
Bredd (metrisk) Interiör 640 mm
Höjd (metrisk) 1183 mm
Höjd (metrisk) interiör 800 mm
Djup (metrisk) interiör 500 mm
Fraktvikt (metrisk) 161 kg
Vikt (metrisk) 110 kg
Elektriska krav 115/230 V 50/60 Hz
Spänning 115/230 V
Wattal 1.1/1.7 kW
Frekvens 50/60 Hz