Läs mer
Memmert™ Forcerad konvektion standardinkubator med dubbelskärm och pekskärm, 53 L, rostfritt stål
Produktkod. 12845903 Handla allt Memmert Produkter
Spänning:
115/230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12845903
Brand: Memmert™ IF55plus
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Temperaturområde: 10 °C till 80 °C
För att garantera optimal luftcirkulation i inkubatorkammaren, även när den är fulladdad, finns båda modelltyperna SingleDISPLAY och TwinDISPLAY med justerbar luftfläkt. Även om de unika allround-ytvärmeegenskaperna är optimalt anpassade till både naturlig konvektion och forcerad luftcirkulation, kan fläkten ändå stängas av helt och hållet för känsliga prover och för prover som inte får utsättas för luftturbulens..
  • Designen drar nytta av 65 års permanent utvecklingsarbete och massor av feedback från faktiska användarupplevelser
  • Temperaturområde upp till +80°C
  • Åtta modellstorlekar 30 l till 750 l
  • Två modellvarianter: SingleDISPLAY och TwinDISPLAY
  • Naturlig konvektion eller forcerad luftcirkulation N/F
  • Dubbla dörrar (invändigt glas, utvändigt rostfritt stål) för fri sikt utan att temperaturen sjunker
  • Aktivering av steriliseringsrutin via ControlCOCKPIT (TwinDISPLAY)
  • Arbetskammare och hölje är nästan uteslutande tillverkade av högkvalitativt, korrosionsbeständigt och lättrengörligt rostfritt stål
  • Exakt och homogen temperaturkontroll oberoende av kammarvolym och belastning
  • Ett brett utbud av alternativ för programmering och dokumentation med hjälp av gränssnitt, integrerad datalogger och AtmoCONTROL-programvara
  • Tre års garanti för apparater utom slitagedelar
  • Temperaturvärdena för alla inkubatorer mäts enligt DIN 12880: 2007-05
  • Varje inkubator är säkerhetstestad med CE-symbolen
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE
Controllertyp Multifunktionell digital PID-mikroprocessorkontroller
Beskrivning Inkubator
Kapacitet (metrisk) 53 L
Kammarmaterial Rostfritt stål
Material Rostfritt stål
Temperaturområde (metriskt) 10 °C till 80 °C
Typ Standardinkubatorer
Visa TFT-färg
Modell IF55PLUS
Antal nät 4
Temperaturnoggrannhet 0,1 °K
Temperatursensor Pt100
Mått (D x B x H) Inredning 330 x 400 x 400 mm
Mått (L x B x H) 784 H x 585 W x 514 D mm
Bredd (metrisk) 585 mm
Bredd (metrisk) Interiör 400 mm
Höjd (metrisk) 784 mm
Höjd (metrisk) interiör 400 mm
Djup (metrisk) interiör 330 mm
Fraktvikt (metrisk) 78 kg
Vikt (metrisk) 57 kg
Elektriska krav 115/230 V 50/60 Hz
Spänning 115/230 V
Wattal 850/1 kW
Frekvens 50/60 Hz