Läs mer
Heathrow Scientific™ Engångstång
Shop All Thermo Scientific CO₂ Incubators Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Längd (metrisk):
11,1 cm
missing translation for 'unitSize'
Paket med 6
Description
- Korrugerade handtag
- Tandade spetsar
- Disponibel
Specifications
Specifications
| Tipsstil | Rak |
| Design | Tandade tips |
| Längd (engelska) | 4,4 tum. |
| Material | Plast |
| Längd (metrisk) | 11,1 cm |
| Produkttyp | Tång |
| Kvantitet (antal per ärende) | 6 Pk. |
| Inkluderar | Korrugerade handtag |
| Typ | Engångstång |
| Stil | High-precision |