Läs mer
Sartorius™ Tång med silikontäckta spetsar
Handla allt Sartorius Produkter
Längd (metrisk):
105 mm
160 mm
230 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
För användning med balansvikter
- Förhindrar skador på ytan av vikter
Specifikationer
Specifikationer
| Antal per förpackning | 1 vardera |
| Längd (metrisk) | 230 mm |
| Produkttyp | Pincett med silikon |
| Typ | Pincett med silikon |