Läs mer
Buerkle™ Tång, rostfritt stål, trubbig, rak
Produktkod. 16339561 Handla allt Bürkle Produkter
Längd (metrisk):
105 mm
130 mm
160 mm
Produktkod. 16339561
Brand: Buerkle™ 53860300
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa pincett, rostfritt stål, trubbiga, raka är lämpliga för exakta laboratorieuppgifter. Pincetten har en rak form med trubbiga ändar som är räfflade på insidan. Laboratoriepincetten är gjord av rostfritt stål och har ett räfflat handtag.
  • Lämplig för exakta laboratorieuppgifter
  • Rak form med trubbiga ändar som är räfflad på insidan– gör det möjligt att plocka upp olika material, vävnader eller prover exakt
  • Tillverkad av rostfritt stål och har ett räfflat handtag
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tipsstil trubbig, rak
Antal per förpackning 1
Design Trubbig, rak
Längd (engelska) 4,13 tum.
Material Rostfritt stål (1.4301)
Längd (metrisk) 105 mm
För användning med (applikation) Mat
Typ Tång
Kvantitet 1