Läs mer
Buerkle™ Tång, rostfritt stål, trubbig, rak
Handla allt Bürkle Produkter
Längd (metrisk):
105 mm
130 mm
160 mm
Beskrivning
- Lämplig för exakta laboratorieuppgifter
- Rak form med trubbiga ändar som är räfflad på insidan– gör det möjligt att plocka upp olika material, vävnader eller prover exakt
- Tillverkad av rostfritt stål och har ett räfflat handtag
Specifikationer
Specifikationer
| Tipsstil | Trubbig, rak |
| Antal per förpackning | 1 |
| Design | Trubbig, rak |
| Längd (engelska) | 5,12 tum |
| Material | Rostfritt stål (1.4301) |
| Längd (metrisk) | 130 mm |
| För användning med (applikation) | Mat |
| Typ | Tång |
| Kvantitet | 1 |