Läs mer
Buerkle™ Tång, rostfritt stål, skarp, böjd form
Produktkod. 16379551 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Längd (metrisk):
105 mm
130 mm
160 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) unitSize
16379551 105 mm Varje
16389551 130 mm Varje
16399551 160 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16379551 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53860100
Essentials för provberedning och provförvaring
Använd kampanjkoden 27996
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Pincett, rostfritt stål, skarp, böjd form med vinklad form möjliggör noggrant arbete i laboratoriet. Den vinklade laboratoriepincetten är lämplig för användning inom kemi, läkemedelsindustrin, kosmetika och livsmedel& dryck.
  • Rostfritt stål (1.4301)
  • De spetsiga, räfflade ändarna kan användas för att arbeta pålitligt med känsliga material, vävnader eller prover
  • Rafflar på handtaget säkerställer ett halkfritt grepp av den rostfria pincetten
  • Lämplig för användning inom kemi, läkemedelsindustrin, kosmetika och livsmedel& dryck
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Tång
Längd (engelska) 4,13 tum.
Längd (metrisk) 105 mm
Material Rostfritt stål (1.4301)
För användning med (applikation) Mat
Antal per förpackning 1
Stil Standard
Tipsstil Skarp, böjd form