Beskrivning
- Rostfritt stål (1.4301)
- De spetsiga, räfflade ändarna kan användas för att arbeta pålitligt med känsliga material, vävnader eller prover
- Rafflar på handtaget säkerställer ett halkfritt grepp av den rostfria pincetten
- Lämplig för användning inom kemi, läkemedelsindustrin, kosmetika och livsmedel& dryck
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Pincett |
| Längd (engelska) | 5,12 tum |
| Längd (metrisk) | 130 mm |
| Material | Rostfritt stål (1.4301) |
| För användning med (applikation) | Mat |
| Antal per förpackning | 1 |
| Stil | Standard |
| Tipsstil | Vass, böjd |
Produkttitel
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?